8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 289 CHF
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200325
CAS-Nummer: 2407339-49-3