8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110011-1G
PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA
289
CHF
APOSPC110011-1G
APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel:
C₁₀H₅F₄NO MW: 231.146 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32200323 CAS-Nummer: 693818-12-1 |