7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 332 CHF
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Formel: C₉H₅BrFNO
MW: 242,045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200321
CAS-Nummer: 2111860-37-6