3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110002-1G
PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA
226
CHF
APOSPC110002-1G
APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂S MW: 211,213 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12407357 CAS-Nummer: 1378864-23-3 |