3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110001-1G
PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA
599
CHF
APOSPC110001-1G
APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂S MW: 211,213 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664782 CAS-Nummer: 874800-63-2 |