Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 748 CHF
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28799126
CAS-Nummer: 1803834-94-7