1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10739-1G
PC10739-250MG
PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA
314
CHF
APOSPC10739-1G
APOSPC10739-250MG
APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₂F₅IO MW: 323,987 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32066739 CAS-Nummer: 2366994-14-9 |