2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10737-1G
PC10737-250MG
APOSPC10737-1GEA
69.6
CHF
APOSPC10737-1G
APOSPC10737-250MG
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₉H₅F₇N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32066747 CAS-Nummer: 2366994-16-1 |