1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC10696-1G
PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA
862
CHF
APOSPC10696-1G
APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₄Cl₂F₂O₂S MW: 261,073 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11500247 CAS-Nummer: 403496-62-8 |