[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC10693-100MG PC10693-1G PC10693-250MG
APOSPC10693-100MGEA 45.3 CHF
APOSPC10693-100MG APOSPC10693-1G APOSPC10693-250MG
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Melting Pt: 31…34 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18253567
CAS-Nummer: 930836-30-9