2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC10681-1G PC10681-250MG PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA 215 CHF
APOSPC10681-1G APOSPC10681-250MG APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08543940
CAS-Nummer: 939758-31-3
UN: 3261
ADR: 8 III