2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde, 4-Formyl-3-iodobenzotrifluoride
PC10680-1G
PC10680-5G
PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA
66.2
CHF
APOSPC10680-1G
APOSPC10680-5G
APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃IO MW: 300,016 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398121 CAS-Nummer: 873006-01-0 |