3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3,3,3-Trifluoroprop-1-yl tosylate
PC10676-25G
PC10676-1G
PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA
1010
CHF
APOSPC10676-25G
APOSPC10676-1G
APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formel:
C₁₀H₁₁F₃O₃S MW: 268,253 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (1 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16620595 CAS-Nummer: 2342-67-8 |