2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 376 CHF
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187.119 g/mol
Melting Pt: 118…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13186735
CAS-Nummer: 81465-88-5