3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G
PC10668-5G
PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA
34.8
CHF
APOSPC10668-1G
APOSPC10668-5G
APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18398157 CAS-Nummer: 1034690-61-3 |