2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G
PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA
131
CHF
APOSPC10664-1G
APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₄S Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00523745 CAS-Nummer: 400-23-7 |