3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyramide
PC10615-1G PC10615-25G PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA 114 CHF
APOSPC10615-1G APOSPC10615-25G APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formel: C₄H₇F₃N₂O
Melting Pt: 120…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368716
CAS-Nummer: 453-32-7