(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1059-1G PC1059-5G
APOSPC1059-1GEA 307 CHF
APOSPC1059-1G APOSPC1059-5G
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
Siedepunkt: 110…112 °C
Melting Pt: 29…33 °C
Flash-Pt: 28.9 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07784180
CAS-Nummer: 1073556-31-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III