N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(2,5-difluorophenyl)thiourea, N-((2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl)benzamide
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 333 CHF
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292,304 g/mol
Melting Pt: 166…168.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368703
CAS-Nummer: 887266-93-5