2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10330-1G
PC10330-250MG
PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA
585
CHF
APOSPC10330-1G
APOSPC10330-250MG
APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368674 CAS-Nummer: 886762-60-3 |