Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 90.5 CHF
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Melting Pt: 125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202892
CAS-Nummer: 252959-76-5