Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G
PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA
188
CHF
APOSPC10100-1G
APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Formel:
C₁₄H₁₅F₃O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039209 CAS-Nummer: 1997-28-0 |