Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G
APOSPC10099-1GEA 55.7 CHF
APOSPC10099-1G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Formel: C₁₃H₁₅FO₄
MW: 254,254 g/mol
Siedepunkt: 161…162 °C (15 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039208
CAS-Nummer: 2965-90-4