2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 149 CHF
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₈F₃N₃
MW: 239,197 g/mol
Melting Pt: 131…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160461
CAS-Nummer: 26974-09-4