4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Siedepunkt: 100…103 °C (22 mm Hg)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236592
CAS-Nummer: 93765-83-4