1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1490 CHF
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formel: C₃H₄F₄O
MW: 132.057 g/mol
Siedepunkt: 38…39 °C (768 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07366529
CAS-Nummer: 50285-05-7
UN: 3271
ADR: 3 III