2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0741-1G
PC0741-250MG
PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA
34.8
CHF
APOSPC0741-1G
APOSPC0741-250MG
APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃Br₂FO Melting Pt: 57…60 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094089 CAS-Nummer: 205683-34-7 |