Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 570 CHF
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Formel: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
MW: 1029.178 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (2.5 mm Hg)
Melting Pt: 14…16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798141
CAS-Nummer: 429-18-5