3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 148 CHF
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153671
CAS-Nummer: 140647-19-4