(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0606-5G
APOSPC0606-5GEA
251
CHF
APOSPC0606-5G
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉FO MW: 140,155 g/mol |
MDL Number:
MFCD03092995 CAS-Nummer: 126534-33-6 |