(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0589-250MG PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA 219 CHF
APOSPC0589-250MG APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₉F₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093004
CAS-Nummer: 96789-80-9