1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0473-25G
PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA
660
CHF
APOSPC0473-25G
APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Formel:
C₈ClF₁₆I Siedepunkt: 74…78 °C (4 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320707 CAS-Nummer: 16486-98-9 |