3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC0442-10G PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA 595 CHF
APOSPC0442-10G APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO
MW: 203,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631497
CAS-Nummer: 261951-98-8