2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 236 CHF
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631335
CAS-Nummer: 261763-40-0