Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 715 CHF
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formel: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
MW: 1521.325 g/mol
Siedepunkt: 203…207 °C (0.25 mm Hg)
Melting Pt: 14…16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798142
CAS-Nummer: 16059-16-8