N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 229 CHF
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO
MW: 217,188 g/mol
Siedepunkt: 223 °C
Dichte: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274320
CAS-Nummer: 90238-10-1