3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0180-5G
PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA
184
CHF
APOSPC0180-5G
APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631559 CAS-Nummer: 56456-48-5 |