3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0179-10G
PC0179-5G
PC0179-1G
APOSPC0179-10GEA
312
CHF
APOSPC0179-10G
APOSPC0179-5G
APOSPC0179-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ MW: 259,009 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631558 CAS-Nummer: 261763-17-1 UN: 3265 ADR: 8,III |