2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 85.4 CHF
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206.012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24640741
CAS-Nummer: 1037364-36-5