2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG
PC01673-1G
PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA
184
CHF
APOSPC01673-100MG
APOSPC01673-1G
APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689228 CAS-Nummer: 1414958-52-3 |