Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC01653-25G
PC01653-5G
APOSPC01653-25GEA
575
CHF
APOSPC01653-25G
APOSPC01653-5G
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formel:
C₁₃H₈FNO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16170460 CAS-Nummer: 1257535-04-8 |