Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(Perfluoroisopropoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-4-iodobutane, 7-Iodo-1,1,1,2,4,4,5,5-octafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxaheptane, 1-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)oxy]-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
PC01640-1G
PC01640-250MG
PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA
226
CHF
APOSPC01640-1G
APOSPC01640-250MG
APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formel:
C₇H₄F₁₁IO MW: 439,993 g/mol Siedepunkt: 85…87 °C (100 mm Hg) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD23381072 CAS-Nummer: 25080-20-0 |