2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 479 CHF
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃IN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22123874
CAS-Nummer: 1321530-57-7