Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (2Z)-but-2-ene-1,4-dioate, Maleic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl)ester
PC0148-25G
PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA
227
CHF
APOSPC0148-25G
APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formel:
C₈H₆F₆O₄ MW: 280,121 g/mol Siedepunkt: 50 °C (144 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078313 CAS-Nummer: 116401-64-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)