2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 376 CHF
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
MW: 237,497 g/mol
Melting Pt: 35…37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631363
CAS-Nummer: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8,III