3-Chlor-4-fluorzimtsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chlor-4-fluorzimtsäure 95%
3-Chlor-4-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Melting Pt: 173…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631393
CAS-Nummer: 58537-11-4