6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0078-1G
PC0078-5G
APOSPC0078-1GEA
254
CHF
APOSPC0078-1G
APOSPC0078-5G
6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
6-(Perfluorohexyl)hexanol
Formel:
C₁₂H₁₃F₁₃O MW: 420,21 g/mol Dichte: 1.493 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153241 CAS-Nummer: 161981-35-7 |