4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 312 CHF
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Melting Pt: 73…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095327
CAS-Nummer: 252004-50-5