4-Amino-3,5-diiodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 27.9 CHF
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Formel: C₅H₄I₂N₂
MW: 345,908 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663851
CAS-Nummer: 98136-86-8