3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dimethylpicolinyl alcohol, (3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methanol
OR9947-25G OR9947-5G OR9947-100G
APOSOR9947-25GEA 99.3 CHF
APOSOR9947-25G APOSOR9947-5G APOSOR9947-100G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Formel: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795941
CAS-Nummer: 72830-08-1